4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33922G1
AS33922G5
ACTIAS33922G1EA
0
CHF
ACTIAS33922G1
ACTIAS33922G5
4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril
4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN MW: 214.0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD07782073 CAS-Nummer: 916792-13-7 |