2-Brom-4-fluor-6-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35086G1 AS35086G10 AS35086G5
ACTIAS35086G1EA 0 CHF
ACTIAS35086G1 ACTIAS35086G10 ACTIAS35086G5
2-Brom-4-fluor-6-methylbenzonitril
2-Brom-4-fluor-6-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,0300 g/mol
MDL Number: MFCD07782071
CAS-Nummer: 916792-09-1