1-Boc-3-indolboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
AS23379G1 AS23379G5
ACTIAS23379G1EA 42 CHF
ACTIAS23379G1 ACTIAS23379G5
1-Boc-3-indolboronsäure
1-Boc-3-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,0814 g/mol
MDL Number: MFCD06656257
CAS-Nummer: 181365-26-4