4-Chlor-2,5-difluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32669G1
AS32669G5
ACTIAS32669G1EA
0
CHF
ACTIAS32669G1
ACTIAS32669G5
4-Chlor-2,5-difluorbenzaldehyd
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O |
MDL Number:
MFCD07782051 CAS-Nummer: 879093-02-4 |