2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31520G1
AS31520G5
ACTIAS31520G1EA
0
CHF
ACTIAS31520G1
ACTIAS31520G5
2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO |
MDL Number:
MFCD07782053 CAS-Nummer: 96516-31-3 |