2,4-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS13303G1
AS13303G5
ACTIAS13303G1EA
0
CHF
ACTIAS13303G1
ACTIAS13303G5
2,4-Dichlor-6-fluorbenzaldehyd
2,4-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃Cl₂FO |
MDL Number:
MFCD12404935 CAS-Nummer: 681435-09-6 |