3-Amino-5-chlorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23384G1
AS23384G5
ACTIAS23384G1EA
0
CHF
ACTIAS23384G1
ACTIAS23384G5
3-Amino-5-chlorbenzoesäure
3-Amino-5-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD02183894 CAS-Nummer: 21961-30-8 |