4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23898G1
AS23898G5
ACTIAS23898G1EA
747
CHF
ACTIAS23898G1
ACTIAS23898G5
4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
Formel:
C₇H₂ClN₃O₄ |
MDL Number:
MFCD18651708 CAS-Nummer: 1272756-26-9 |