2-Chlor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23611G1 AS23611G5
ACTIAS23611G1EA 73 CHF
ACTIAS23611G1 ACTIAS23611G5
2-Chlor-3-nitrobenzonitril
2-Chlor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MDL Number: MFCD11044838
CAS-Nummer: 34662-24-3