5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30702G1
AS30702G5
ACTIAS30702G1EA
0
CHF
ACTIAS30702G1
ACTIAS30702G5
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₈H₇NO₄ MW: 181,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00456498 CAS-Nummer: 20357-24-8 |