1-Brom-3-fluor-5-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32526G1
AS32526G5
ACTIAS32526G1EA
0
CHF
ACTIAS32526G1
ACTIAS32526G5
1-Brom-3-fluor-5-nitrobenzol
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD09955454 CAS-Nummer: 7087-65-2 |