5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
AS32261G1
AS32261G5
ACTIAS32261G1EA
0
CHF
ACTIAS32261G1
ACTIAS32261G5
5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol
5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,9864 g/mol |
MDL Number:
MFCD12025434 CAS-Nummer: 147808-42-2 |