1-Brom-3,5-difluor-2-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32499G1
AS32499G5
ACTIAS32499G1EA
0
CHF
ACTIAS32499G1
ACTIAS32499G5
1-Brom-3,5-difluor-2-nitrobenzol
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD04112501 CAS-Nummer: 884494-38-6 |