1-Brom-2,3-difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,3-Difluoro-4-bromonitrobenzene
AS33672G1
AS33672G5
ACTIAS33672G1EA
0
CHF
ACTIAS33672G1
ACTIAS33672G5
1-Brom-2,3-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,3-difluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,9900 g/mol |
MDL Number:
MFCD09839215 CAS-Nummer: 1003708-24-4 |