1-Brom-4-chlor-3-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
AS32278G1
AS32278G5
ACTIAS32278G1EA
0
CHF
ACTIAS32278G1
ACTIAS32278G5
1-Brom-4-chlor-3-nitrobenzol
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236.4500 g/mol |
MDL Number:
MFCD05863216 CAS-Nummer: 16588-24-2 |