1-Brom-5-chlor-2-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33867G1
AS33867G5
ACTIAS33867G1EA
0
CHF
ACTIAS33867G1
ACTIAS33867G5
1-Brom-5-chlor-2-nitrobenzol
1-Brom-5-chlor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ |
MDL Number:
MFCD08437614 CAS-Nummer: 63860-31-1 |