1-Brom-2-chlor-3-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33807G1
AS33807G5
ACTIAS33807G1EA
0
CHF
ACTIAS33807G1
ACTIAS33807G5
1-Brom-2-chlor-3-nitrobenzol
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236.4505 g/mol |
MDL Number:
MFCD08277301 CAS-Nummer: 3970-37-4 |