2-Brom-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12103G1 AS12103G25 AS12103G5
ACTIAS12103G1EA 0 CHF
ACTIAS12103G1 ACTIAS12103G25 ACTIAS12103G5
2-Brom-6-nitrobenzoesäure
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.0200 g/mol
MDL Number: MFCD13688997
CAS-Nummer: 38876-67-4