3-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30568G1
AS30568G5
ACTIAS30568G1EA
0
CHF
ACTIAS30568G1
ACTIAS30568G5
3-Brom-o-anisaldehyd
3-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ |
MDL Number:
MFCD09834811 CAS-Nummer: 88275-87-0 |