2-Brom-p-anisaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32371G1 AS32371G5
ACTIAS32371G1EA 0 CHF
ACTIAS32371G1 ACTIAS32371G5
2-Brom-p-anisaldehyd
2-Brom-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD09788636
CAS-Nummer: 43192-31-0