Methyl-2-methoxy-6-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-methoxy-6-nitrobenzoate
AS21434G1 AS21434G5
ACTIAS21434G1EA 0 CHF
ACTIAS21434G1 ACTIAS21434G5
Methyl-2-methoxy-6-nitrobenzoat
Methyl-2-methoxy-6-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
MW: 211.17 g/mol
MDL Number: MFCD11656789
CAS-Nummer: 77901-52-1