Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-methoxybenzoate
AS30754G1
AS30754G5
ACTIAS30754G1EA
0
CHF
ACTIAS30754G1
ACTIAS30754G5
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181.1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017203 CAS-Nummer: 41608-64-4 EINECS: 255-456-5 |