3-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Amino-N,N-Dimethyl-Benzenesulphonamide
AS22374G1 AS22374G25 AS22374G5
ACTIAS22374G1EA 159 CHF
ACTIAS22374G1 ACTIAS22374G25 ACTIAS22374G5
3-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
3-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,2600 g/mol
MDL Number: MFCD00602451
CAS-Nummer: 6274-18-6