2-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30770G1
AS30770G5
ACTIAS30770G1EA
0
CHF
ACTIAS30770G1
ACTIAS30770G5
2-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
2-Amino-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂S |
MDL Number:
MFCD04035363 CAS-Nummer: 54468-86-9 |