Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34455G1
AS34455G5
ACTIAS34455G1EA
98.92
CHF
ACTIAS34455G1
ACTIAS34455G5
Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-3-fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ |
MDL Number:
MFCD11520393 CAS-Nummer: 1214353-57-7 |