Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
AS34446G1
AS34446G10
AS34446G5
ACTIAS34446G1EA
0
CHF
ACTIAS34446G1
ACTIAS34446G10
ACTIAS34446G5
Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Methyl-2-fluor-4-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ MW: 199,1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD08444028 CAS-Nummer: 392-09-6 EINECS: 206-873-6 |