Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
AS31527G1
AS31527G5
ACTIAS31527G1EA
0
CHF
ACTIAS31527G1
ACTIAS31527G5
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat
Methyl-2-fluor-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ MW: 199.1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD10566813 CAS-Nummer: 946126-94-9 |