Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2,4-difluoro-5-nitrobenzoate
AS33972G1
AS33972G5
ACTIAS33972G1EA
0
CHF
ACTIAS33972G1
ACTIAS33972G5
Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat
Methyl-2,4-difluor-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₅F₂NO₄ MW: 217.1264 g/mol |
MDL Number:
MFCD07779369 CAS-Nummer: 125568-71-0 |