3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Chloroxynil
AS24270G1
AS24270G25
AS24270G5
ACTIAS24270G1EA
112
CHF
ACTIAS24270G1
ACTIAS24270G25
ACTIAS24270G5
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂NO MW: 188,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002177 CAS-Nummer: 1891-95-8 EINECS: 217-572-4 |