4-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36308G1 AS36308G5
ACTIAS36308G1EA 0 CHF
ACTIAS36308G1 ACTIAS36308G5
4-Chlor-2-hydroxybenzonitril
4-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
MDL Number: MFCD00234255
CAS-Nummer: 30818-28-1