3-Chlor-5-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32385G1 AS32385G5
ACTIAS32385G1EA 0 CHF
ACTIAS32385G1 ACTIAS32385G5
3-Chlor-5-hydroxybenzonitril
3-Chlor-5-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
MDL Number: MFCD11226540
CAS-Nummer: 473923-97-6