2-Chlor-6-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12508G1
AS12508G5
ACTIAS12508G1EA
0
CHF
ACTIAS12508G1
ACTIAS12508G5
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄ClNO MW: 153.5658 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646165 CAS-Nummer: 89999-90-6 |