2-Brom-5-hydroxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30792G1
AS30792G5
ACTIAS30792G1EA
0
CHF
ACTIAS30792G1
ACTIAS30792G5
2-Brom-5-hydroxybenzonitril
2-Brom-5-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD08061922 CAS-Nummer: 189680-06-6 |