3-Chlor-6-phenylpyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Phenyl-6-chloropyridazine
AS30949G5
AS30949G1
ACTIAS30949G5EA
0
CHF
ACTIAS30949G5
ACTIAS30949G1
3-Chlor-6-phenylpyridazin
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ MW: 190,6300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075253 CAS-Nummer: 20375-65-9 EINECS: 243-772-6 |