8-(Brommethyl)chinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1356G1
AS1356G5
ACTIAS1356G1EA
0
CHF
ACTIAS1356G1
ACTIAS1356G5
8-(Brommethyl)chinolin
8-(Bromomethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN MW: 222,0800 g/mol |
MDL Number:
MFCD00047621 CAS-Nummer: 7496-46-0 |