5-Brom-8-methylchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25333G1 AS25333G5
ACTIAS25333G1EA 0 CHF
ACTIAS25333G1 ACTIAS25333G5
5-Brom-8-methylchinolin
5-Bromo-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
MDL Number: MFCD04966995
CAS-Nummer: 74316-55-5