2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
AS50719G1
AS50719G25
AS50719G5
ACTIAS50719G1EA
0
CHF
ACTIAS50719G1
ACTIAS50719G25
ACTIAS50719G5
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BF₂NO₂ MW: 158.90 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788245 CAS-Nummer: 136466-94-9 |