5-Cyan-2-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32428G10
AS32428G5
ACTIAS32428G10EA
0
CHF
ACTIAS32428G10
ACTIAS32428G5
5-Cyan-2-methylanilin
5-Cyan-2-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ |
MDL Number:
MFCD04039781 CAS-Nummer: 60710-80-7 |