2-Cyan-6-methylanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36549G1
AS36549G5
ACTIAS36549G1EA
0
CHF
ACTIAS36549G1
ACTIAS36549G5
2-Cyan-6-methylanilin
2-Cyan-6-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132,1625 g/mol |
MDL Number:
MFCD09880087 CAS-Nummer: 69797-49-5 |