5-Amino-2-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33444G1
AS33444G5
ACTIAS33444G1EA
0
CHF
ACTIAS33444G1
ACTIAS33444G5
5-Amino-2-brombenzonitril
5-Amino-2-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,0320 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234259 CAS-Nummer: 72115-09-4 |