3-Amino-5-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Amino-3-bromobenzonitrile
AS31303G1
AS31303G5
ACTIAS31303G1EA
0
CHF
ACTIAS31303G1
ACTIAS31303G5
3-Amino-5-brombenzonitril
3-Amino-5-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD11109874 CAS-Nummer: 49674-16-0 |