4-Amino-2-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24204G1 AS24204G25 AS24204G5
ACTIAS24204G1EA 23 CHF
ACTIAS24204G1 ACTIAS24204G25 ACTIAS24204G5
4-Amino-2-brombenzonitril
4-Amino-2-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
MDL Number: MFCD03695814
CAS-Nummer: 53312-82-6