2-Amino-6-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21296G1
AS21296G25
AS21296G5
ACTIAS21296G1EA
0
CHF
ACTIAS21296G1
ACTIAS21296G25
ACTIAS21296G5
2-Amino-6-brombenzonitril
2-Amino-6-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD09834769 CAS-Nummer: 77326-62-6 |