2-Amino-3-brombenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21298G1 AS21298G5
ACTIAS21298G1EA 0 CHF
ACTIAS21298G1 ACTIAS21298G5
2-Amino-3-brombenzonitril
2-Amino-3-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
MDL Number: MFCD05670539
CAS-Nummer: 114344-60-4