5-Cyan-2-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34354G1
AS34354G5
ACTIAS34354G1EA
0
CHF
ACTIAS34354G1
ACTIAS34354G5
5-Cyan-2-nitroanilin
5-Cyan-2-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1335 g/mol |
MDL Number:
MFCD18389919 CAS-Nummer: 99512-10-4 |