2-Cyan-5-nitroanilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30150G1
AS30150G5
ACTIAS30150G1EA
0
CHF
ACTIAS30150G1
ACTIAS30150G5
2-Cyan-5-nitroanilin
2-Cyan-5-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD04117876 CAS-Nummer: 87376-25-8 |