4-Cyan-3-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22861G1 AS22861G25 AS22861G5
ACTIAS22861G1EA 0 CHF
ACTIAS22861G1 ACTIAS22861G25 ACTIAS22861G5
4-Cyan-3-fluoranilin
4-Cyan-3-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
MDL Number: MFCD07368709
CAS-Nummer: 53312-80-4