2-Cyan-5-fluoranilin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21304G25 AS21304G5
ACTIAS21304G25EA 0 CHF
ACTIAS21304G25 ACTIAS21304G5
2-Cyan-5-fluoranilin
2-Cyan-5-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136.1300 g/mol
MDL Number: MFCD09955451
CAS-Nummer: 80517-22-2