3-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34426G1
AS34426G5
ACTIAS34426G1EA
0
CHF
ACTIAS34426G1
ACTIAS34426G5
3-Hydroxy-4-methylbenzonitril
3-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₇NO MW: 133,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD08361769 CAS-Nummer: 3816-66-8 |