2-Hydroxy-6-methylbenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32463G1
AS32463G5
ACTIAS32463G1EA
0
CHF
ACTIAS32463G1
ACTIAS32463G5
2-Hydroxy-6-methylbenzonitril
2-Hydroxy-6-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₇NO |
MDL Number:
MFCD02261940 CAS-Nummer: 73289-66-4 |